Learn More
ABT 925 Fumarate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ABT 925 Fumerate |
| CAS | 220519-07-3 |
| Fórmula molecular | C24H31F3N6O5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[3-[4-[2-(1,1-Dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]-1-piperazinyl]propyl]thio]-4(1H)-pyrimidinone (2E)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27F3N6OS.C4H4O4/c1-19(2,3)17-25-14(20(21,22)23)13-15(26-17)29-10-8-28(9-11-29)7-4-12-31-18-24-6-5-16(30)27-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,13H,4,7-12H2,1-3H3,(H,24,27,30);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | CC(C)(C)c1nc(cc(n1)C(F)(F)F)N2CCN(CCCSC3=NC=CC(=O)N3)CC2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (E)-pero-2-ácido enedioico; 2-[3-[4-[2-tert-butil-6-(trifluorometil)pirimidina-4-il]piperazina-1-il]propilsulfanil]-1H-pirimidina-6-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 572.6 |