Learn More
ABT-751, MedChemExpress
Código de producto. 16466146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466146 100 mg 100 miligramos
16455608 10 mg 10 miligramos
16441777 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16466146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13270
MedChemExpress ABT-751(E 7010) is a novel bioavailable tubulin-binding and antimitotic sulfonamide agent with IC50 of about 1.5 and 3.4 μM in neuroblastoma and non-neuroblastoma cell lines, respectively.
ABT-751(E 7010) is a novel bioavailable tubulin-binding and antimitotic sulfonamide agent with IC50 of about 1.5 and 3.4 μM in neuroblastoma and non-neuroblastoma cell lines, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABT-751
CAS 141430-65-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17N3O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo E7010
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (129.24 mM)
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(NC2=C(N=CC=C2)NC3=CC=C(C=C3)O)=O
Peso molecular (g/mol) 371.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.41
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death