Learn More
ABT 737, TRC
Código de producto. 30179379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179379 1 mg 1 miligramo
30178964 5 mg 5 miligramos
30179210 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1125501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 852808-04-9
Fórmula molecular C42 H45 Cl N6 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 813.43
Nombre IUPAC 4-[4-[[2-(4-clorofenil)fenil]metil-piperazina-1-il]-N-[4-[[(2R)-4-(dimetilamino)-1-fenilsulfanilbutan-2-il]amino]-3-nitrofenil]sulfonilbenzamida
SMILES CN(C)CC[C@H](CSc1ccccc1)Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)NC(=O)c3ccc(cc3)N4CCN(Cc5ccccc5c6ccc(Cl)cc6)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABT 737
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H45ClN6O5S2/c1-46(2)23-22-35(30-55-37-9-4-3-5-10-37)44-40-21-20-38(28-41(40)49(51)52)56(53,54)45-42(50)32-14-18-36(19-15-32)48-26-24-47(25-27-48)29-33-8-6-7-11-39(33)31-12-16-34(43)17-13-31/h3-21,28,35,44H,22-27,29-30H2,1-2H3,(H,45,50)/t35-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 812.2581