Learn More
ABT 737, TRC
Product Code. 30178964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
100 mg
Unit Size:
1 miligramo
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30178964 5 mg 5 miligramos
30179379 1 mg 1 miligramo
30179210 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30178964 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1125505MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 852808-04-9
Fórmula molecular C42 H45 Cl N6 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 813.43
Nombre IUPAC 4-[4-[[2-(4-clorofenil)fenil]metil-piperazina-1-il]-N-[4-[[(2R)-4-(dimetilamino)-1-fenilsulfanilbutan-2-il]amino]-3-nitrofenil]sulfonilbenzamida
SMILES CN(C)CC[C@H](CSc1ccccc1)Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)NC(=O)c3ccc(cc3)N4CCN(Cc5ccccc5c6ccc(Cl)cc6)CC4
Specifications
Nombre del producto químico o material ABT 737
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H45ClN6O5S2/c1-46(2)23-22-35(30-55-37-9-4-3-5-10-37)44-40-21-20-38(28-41(40)49(51)52)56(53,54)45-42(50)32-14-18-36(19-15-32)48-26-24-47(25-27-48)29-33-8-6-7-11-39(33)31-12-16-34(43)17-13-31/h3-21,28,35,44H,22-27,29-30H2,1-2H3,(H,45,50)/t35-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 812.2581