Learn More
ABT-702 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483798 10 mg 10 miligramos
16480177 50 mg 50 miligramos
16446527 5 mg 5 miligramos
16434856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103161
MedChemExpress ABT-702 dihydrochloride is a potent adenosine kinase (AK) inhibitor (IC50=1.7 nM).
ABT-702 dihydrochloride is a potent adenosine kinase (AK) inhibitor (IC50=1.7 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABT-702 dihydrochloride
CAS 1188890-28-9
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21BrCl2N6O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (62.15 mM)
SMILES NC1=C(C(C2=CC=CC(Br)=C2)=CC(C3=CC=C(N4CCOCC4)N=C3)=N5)C5=NC=N1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 536.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.25
Porcentaje de pureza 96.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation