Learn More
Tocris Bioscience™ ABT 639
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18769526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18769526 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18769526 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6770/10
CaV3.2 and CaV3.1 channel blocker (IC50 = 2.3 μM)
ABT 639 is a CaV3.2 channel blocker (IC50 = 2.3 μM). Also blocks low voltage-activated (CaV3.1) currents in native rat DRG neurons (IC50 = 7.6 μM). Exhibits little or no activity at other ion channels and receptors. Displays antinociceptive effects in a mechanical hyperalgesia model in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-N-(2-fluorophenyl)-5-[[(8aR)-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]carbonyl]benzenesulfonamide
CAS 1235560-28-7
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C20H20ClF2N3O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.91
Pureza 98%