Learn More
ABT 263, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ABT 263 |
| CAS | 923564-51-6 |
| Fórmula molecular | C47 H55 Cl F3 N5 O6 S3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-[4-[[2-(4-chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[4-[[(1R)-3-(4-morpholinyl)-1-[(phenylthio)methyl]propyl]amino]-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]- (ACI), 4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[4-[[(1R)-3-(4-morpholinyl)-1-[(phenylthio)methyl]propyl]amino]-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]benzamide (ACI), A 855071.0, ABT 263, Navitoclax |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H55ClF3N5O6S3/c1-46(2)20-18-42(34-8-12-37(48)13-9-34)36(31-46)32-55-22-24-56(25-23-55)39-14-10-35(11-15-39)45(57)53-65(60,61)41-16-17-43(44(30-41)64(58,59)47(49,50)51)52-38(19-21-54-26-28-62-29-27-54)33-63-40-6-4-3-5-7-40/h3-17,30,38,52H,18-29,31-33H2,1-2H3,(H,53,57)/t38-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)CCC(=C(CN2CCN(CC2)c3ccc(cc3)C(=O)NS(=O)(=O)c4ccc(N[C@H](CCN5CCOCC5)CSc6ccccc6)c(c4)S(=O)(=O)C(F)(F)F)C1)c7ccc(Cl)cc7 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[[2-(4-clorofenil)-5,5-dimetilciclohexen-1-il]metil]piperazin-1-il]-N-[4-[[(2R)-4-morfolin-4-il-1-fenilsulfanilbutan-2-il]amino]-3-(trifluorometilsulfonil)fenil]sulfonilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 974.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 973.2955 |