Learn More
ABT 263-d8, TRC
Código de producto. 30179305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179305 10 mg 10 miligramos
30179259 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA11250210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217620-38-6
Fórmula molecular C47H47D8ClF3N5O6S3
Peso molecular (g/mol) 982.66
Sinónimo 4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[4-[[(1R)-3-(4-morpholinyl)-1-[(phenylthio)methyl]propyl]amino]-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]benzamide-d8;
Nombre IUPAC 4-[4-[[2-(4-clorofenilo)-5,5-dimetilciclohexen-1-il]metil]piperazina-1-il]-N-[4-[[(2R)-4-(2,2,3,5,5,6,6-octadeuteriomorfolina-4-il)-1-fenilsulfanilbutan-2-il]amino]-3-(trifluorometilsulfonil)fenil]sulfonilbenzamida
SMILES O=C(NS(C1=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)CCN3C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C3([2H])[2H])C=C1)(=O)=O)C(C=C4)=CC=C4N(CC5)CCN5CC6=C(C7=CC=C(Cl)C=C7)CCC(C)(C)C6
Specifications
Nombre del producto químico o material ABT 263-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C47H55ClF3N5O6S3/c1-46(2)20-18-42(34-8-12-37(48)13-9-34)36(31-46)32-55-22-24-56(25-23-55)39-14-10-35(11-15-39)45(57)53-65(60,61)41-16-17-43(44(30-41)64(58,59)47(49,50)51)52-38(19-21-54-26-28-62-29-27-54)33-63-40-6-4-3-5-7-40/h3-17,30,38,52H,18-29,31-33H2,1-2H3,(H,53,57)/t38-/m1/s1/i26D2,27D2,28D2,29D2