Learn More
ABT-239, MedChemExpress
Código de producto. 16495008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495008 10 mg 10 miligramos
16491247 50 mg 50 miligramos
16477737 5 mg 5 miligramos
16423286 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12195
MedChemExpress ABT-239 is a novel, highly efficacious, non-imidazole class of H3R antagonist and a transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1) antagonist.
ABT-239 is a novel, highly efficacious, non-imidazole class of H3R antagonist and a transient receptor potential vanilloid type 1 (TRPV1) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABT-239
Forma física Solid
CAS 460746-46-7
Color Earth Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (302.65 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@H]1N(CCC2=CC3=C(C=CC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=C3)O2)CCC1
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 98.49%