Learn More
ABT 199 (Venetoclax), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Venetoclax |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 867.3181 |
| Número MDL | MFCD23160052 |
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Peso molecular | 868.44 |
| Clave InChI | LQBVNQSMGBZMKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1(C)CCC(CN2CCN(CC2)C2=CC(OC3=CN=C4NC=CC4=C3)=C(C=C2)C(=O)NS(=O)(=O)C2=CC(=C(NCC3CCOCC3)C=C2)[N+]([O-])=O)=C(C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-(3-nitro-4-{[(oxan-4-yl)methyl]amino}benzenesulfonyl)-2-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy}benzamide |
| Mostrar más |