Learn More
ABT 199 (>99%) (Venetoclax), TRC
Código de producto. 30135659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135659 100 mg 100 miligramos
30134297 500 mg 500 miligramos
18052930 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135659 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA112425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257044-40-8
Fórmula molecular C45 H50 Cl N7 O7 S
Sinónimo Benzamida, 4-[4-[[2-(4-clorofenilo)-4,4-dimetil-1-ciclohexen-1-il]-1-piperazinil]-N-[[3-nitro-4-[[(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil]amino]fenil]sulfonilo]-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]piridina-5-iloxi)-∣4-[4-[[2-(4-Clorofenilo)-4,4-dimetil-1-ciclohexen-1-il]metil]-1-piperazinil]-N-[[3-nitro-4-[[(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil]amino]fenil]sulfonilo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]piridina-5-iloxi)benzamida∣ABT 199∣GDC 0199∣Venclexta∣Venetoclax
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Venetoclax
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 867.3181
Pureza >95% (HPLC)
Peso molecular 868.44