Learn More
ABT-046, MedChemExpress
Código de producto. 16498947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498947 5 mg 5 miligramos
16456666 100 mg 100 miligramos
16442477 50 mg 50 miligramos
16406368 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15197
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
ABT-046 is a potent, selective, and orally efficacious acyl CoA:diacylglycerol acyltransferase 1 (DGAT-1) inhibitor (IC50= 8 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABT-046
CAS 1031336-60-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 66.67 mg/mL (190.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C2=CC=C([C@H]3CC[C@H](CC(O)=O)CC3)C=C2)C=NC4=CC=NN41
Peso molecular (g/mol) 350.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.41
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation