Descripción
- HALYARD™ Los revestimientos absorbentes para bandejas están diseñados para usarse tanto dentro de las bandejas junto a instrumentos delicados como debajo de las bandejas para absorber la condensación y ayudar a brindar protección al envoltorio de esterilización contra las esquinas y los bordes afilados de las bandejas.
- Dimensiones 51 x 64 cm
- Baja pelusa, fabricado en celulosa y poliéster, 60 g/m2
- Sin látex de caucho natural ni DEHP
- No estéril; compatible con esterilización con vapor de prevacío y esterilización con óxido de etileno
- Marcado CE según el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, clase I
- Caja de 8 bolsas x 50 piezas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745, clase I |
| Color | Blanco |
| Material | Celulosa, poliéster, Polyester |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 132 °C |
| Dimensiones (L x An) | 51 x 64 cm |
| Tipo de producto | Revestimiento de bandeja |