Learn More
Thermo Scientific™ Mezclas de qPCR de ABsolute™
Código de producto. 11817682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial de 5 ml; 400 reacciones de 25μl
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11817682 1 vial de 5 ml; 400 reacciones de 25μl 400 reacciones
1 options
Código de producto. 11817682 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1133A
 Artículo restringido
En stock
Includes
  • La mezcla de qPCR absoluta (sin ROX) contiene 2 mezclas maestras y ningún colorante de referencia pasiva
  • La mezcla absoluta de qPCR ROX (500 nm) contiene 2 mezclas maestras complementadas con una alta concentración de ROX
  • La mezcla absoluta de baja concentración de ROX de qPCR contiene 2 mezclas maestras complementadas con una baja concentración de ROX
  • La mezcla capilar de qPCR absoluta contiene 2 mezclas maestras optimizadas para instrumentos capilares
Las mezclas de qPCR absolutas están optimizadas para su uso con sondas de hibridación.
Las mezclas de qPCR absolutas están optimizadas para su uso con sondas de hibridación y contienen todos los componentes necesarios para realizar PCR cuantitativas, con excepción de la plantilla y los imprimadores/sondas. Las 2 mezclas maestras contienen un tampón de reacción patentado que proporciona alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad. Las mezclas absolutas de qPCR están disponibles con la opción de incluir una alta concentración de colorante de referencia ROX, una baja concentración de ROX y ningún colorante de referencia ROX. También hay una versión de mezcla maestra optimizada para instrumentos capilares.
Las mezclas de qPCR absolutas de Thermo Scientific están optimizadas para su uso con sondas de hibridación y contienen todos los componentes necesarios para realizar PCR cuantitativas, con excepción de la plantilla y los imprimadores/sondas. Las 2 mezclas maestras contienen un tampón de reacción patentado que proporciona alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad. Las mezclas absolutas de qPCR están disponibles con la opción de incluir una alta concentración de colorante de referencia ROX, una baja concentración de ROX y ningún colorante de referencia ROX. También hay una versión de mezcla maestra optimizada para instrumentos capilares.
Puntos destacados
• & Alta sensibilidad y especificidad: la mezcla maestra contiene nuestra polimerasa de ADN Thermo-Start de enzima de arranque en caliente patentada
•Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un amplio control de calidad para garantizar la homogeneidad entre lotes
•Tampón optimizado: para un rendimiento máximo en reacciones multiplex
Aplicaciones
• Análisis de expresión génica
• Validación de ARNip
• El genotipado
incluye
• La mezcla de qPCR absoluta (sin ROX) contiene 2 mezclas maestras y ninguna coloración de referencia pasiva
• ROX de qPCR absoluto (500 nm) La mezcla contiene 2 mezclas maestras complementadas con una alta concentración de ROX
• La mezcla absoluta de bajo nivel de ROX de qPCR contiene 2 mezclas maestras complementadas con una baja concentración de ROX
• La mezcla capilar de qPCR absoluta contiene 2 mezclas maestras optimizadas para instrumentos capilares
Peligroso:no
> Condiciones de almacenamiento:-20 °C
> Notas de almacenamiento:tenga en cuenta que el colorante ROX es sensible a la luz; la exposición debe minimizarse.
Análisis de la expresión génica, validación del ARNip y genotipado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 vial de 5 ml; 400 reacciones de 25μl
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).