Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Descripción
The 2X qPCR SYBR Green Mix contains optimal levels of active SYBR Green I dye and Thermo-Start DNA Polymerase supplied in a proprietary reaction buffer that enables detection of low copy number targets.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixes are available with the option of included high ROX reference dye concentration, Low ROX concentration, Fluorescein or no reference dye. A master mix optimized for capillary instruments is also available.
- Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen la exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
- Tampón optimizado que contiene SYBR Green
- Reproducibilidad: todas las mezclas maestras se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
- Amplio intervalo dinámico
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 1 mezcla para qPCR ABsolute SYBR Green ROX de 5 ml (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) Suficiente para 400 reacciones de 25 µl. Almacenar a -20°C |
| Método de detección | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ |
| Línea de productos | ABsolute |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
| Mostrar más |