Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla para qPCR ABsolute, SYBR Green, sin ROX
Código de producto. 11827692
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.600 reacciones
Tamaño de la unidad:
1600 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11827692 1.600 reacciones 1600 reacciones
1 options
Código de producto. 11827692 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1158B
 Artículo restringido
En stock
Optimizada para la química SYBR Green y contiene todos los componentes necesarios para realizar la PCR cuantitativa, con excepción de la plantilla y los cebadores.
The 2X qPCR SYBR Green Mix contains optimal levels of active SYBR Green I dye and Thermo-Start DNA Polymerase supplied in a proprietary reaction buffer that enables detection of low copy number targets.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixes are available with the option of included high ROX reference dye concentration, Low ROX concentration, Fluorescein or no reference dye. A master mix optimized for capillary instruments is also available.
  • Las mezclas para qPCR Thermo Scientific ABsolute SYBR Green están optimizadas para la química SYBR Green y contienen todos los componentes necesarios para realizar la PCR cuantitativa, con excepción de la plantilla y los cebadores
  • La mezcla qPCR SYBR Green 2X contiene niveles óptimos de colorante activo SYBR Green I y ADN polimerasa Thermo-Start suministrados en un tampón de reacción exclusivo que permite la detección de objetivos con un bajo número de copias
  • Las mezclas ABsolute qPCR SYBR Green están disponibles con la opción de incluir alta concentración de colorante de referencia ROX, baja concentración de ROX, fluoresceína o un tinte sin referencia
  • También está disponible una mezcla maestra optimizada para instrumentos capilares
Características destacadas
  • Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestra exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
  • Tampón optimizado que contiene SYBR Green I
  • Reproducibilidad: todas las mezclas maestras se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
  • Almacenar a –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Mezcla para qPCR ABsolute SYBR Green de 16 x 1,25 ml (2X)
• 100 μl de MgCl2 (1M)
Suficiente para reacciones de 400 x 25 µl.
Almacenar a -20°C
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Línea de productos ABsolute
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 1,600 reactions
Suficiente para 1600 reacciones de 25 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Compatibilidad Cicladores de qPCR
N.º de reacciones 1.600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 16 x 1,25 mL