Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Description
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en sondas ABsolute™ Thermo Scientific™.
- Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestra exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
- Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
- Tampón optimizado: para un rendimiento máximo en reacciones multiplex
Specifications
Specifications
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 1 x 5 ml de mezcla ROX QPCR ABsolute (2X) Almacénese a -20 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ |
| Línea de productos | ABsolute |
| Tipo de producto | Mezcla para qPCR |
| Show More |