Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, no ROX
Código de producto. 11807682
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1600 reacciones
Tamaño de la unidad:
1600 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11807682 1600 reacciones 1600 reacciones
1 options
Código de producto. 11807682 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1132B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Las mezclas para qPCR Thermo Scientific ABsolute están optimizadas para su uso con sondas de hibridación y contienen todos los componentes necesarios para realizar PCR cuantitativas, con excepción de la plantilla y los imprimadores/sondas.
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en sondas ABsolute™ Thermo Scientific™.
  • Las mezclas de qPCR Thermo Scientific ABsolute están optimizadas para su uso con sondas de hibridación
  • Contienen todos los componentes necesarios para realizar PCR cuantitativas, a excepción de la plantilla y los cebadores o las sondas
  • La mezcla maestra 2X contiene un tampón de reacción patentado que proporciona sensibilidad, especificidad y reproducibilidad altas
  • Las mezclas para qPCR ABsolute están disponibles con las opciones de incluir una alta concentración de colorante de referencia ROX, incluir una baja concentración de ROX o no incluir ningún colorante de referencia ROX
  • También hay una versión de mezcla maestra optimizada para instrumentos capilares.
Características destacadas
  • Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestra exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
  • Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
  • Tampón optimizado: para un rendimiento máximo en reacciones multiplex
  • Aplicaciones: análisis de la expresión génica, validación del ARNip y genotipado
Producto alternativo
  • Pruebe la mezcla maestra TaqMan Fast Advanced (4444963), nuestra mezcla maestra basada en sonda de mayor rendimiento
  • La mezcla maestra TaqMan Fast Advanced cuenta con lo mejor de la mezcla para qPCR Absolute, con funciones adicionales para el análisis de expresión génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Mezcla de QPCR absoluta de 16 x 1,25 ml (2X)
Almacenar a -20 °C.
Descripción Mezcla de QPCR absoluta, mezcla de QPCR; vial de 1,25 ml; 800 rxns
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Línea de productos ABsolute
Tipo de producto Mezcla para qPCR
Cantidad Viales de 16 x 1,25 ml; reacciones de 800 x 50 μl
Suficiente para 1600 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 1600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 1,25 mL