Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, low ROX
Código de producto. 11852083 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1600 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
1600 reacciones
400 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11852083 1600 reacciones 1600 reacciones
10551574 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11852083 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1318B
Optimizada para su uso con sondas de hibridación, y contiene todos los componentes necesarios para realizar PCR cuantitativas, a excepción de la plantilla y los cebadores o las sondas.
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en sondas ABsolute™ Thermo Scientific™.
  • Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestra exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
  • Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
  • Tampón optimizado: para un rendimiento máximo en reacciones multiplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 16 x 1,25 ml de mezcla ROX baja QPCR ABsolute (2X)
Almacénese a -20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Línea de productos ABsolute
Tipo de producto Mezcla para qPCR
Cantidad 1,600 reactions
Suficiente para 1600 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 1600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 20 mL