Descripción
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en sondas ABsolute™ Thermo Scientific™.
- Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestra exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
- Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
- Tampón optimizado: para un rendimiento máximo en reacciones multiplex
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 1 x 5 ml de mezcla ROX baja QPCR ABsolute (2X) Almacénese a -20 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Línea de productos | ABsolute |
| Tipo de producto | Mezcla para qPCR |
| Mostrar más |