Learn More
ABsolute Mezclas maestras de qPCR Absolute™, detección basada en SYBR Green
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en Thermo Scientific ™ Absolute™ SYBR Green.
Características destacadas
- Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestra exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
- Tampón optimizado que contiene SYBR Green I
- Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
- Amplio intervalo dinámico
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | ABsolute Tampón qPCR (Thermo-Start ADN polimerasa, dNTP, MgCl2, SYBR Verde yo, ROX™ colorante de referencia pasivo (solo en ROX mezclas), fluoresceína (solo en mezcla de fluoresceína)); Separar MgCl2; Separado ROX vial (sólo en kits indicados). -20 °C Evitar ciclos de congelación/descongelación |
| Descripción | Mezcla de ROX bajo ABsolute qPCR SYBR Green |
| Cantidad | 800 reacciones de 50 µL |
| Tiempo de activación | calentado a 95 °C durante 15 minutos |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.