Learn More
Mezclas maestras de qPCR Absolute™, detección basada en SYBR Green
Código de producto. 11862073
Código de producto. 11862073
Marca: Thermo Scientific ABgene AB1285B
Las mezclas maestras de qPCR ABsolute™ Thermo Scientific ofrecen sensibilidad y reproducibilidad para aplicaciones de PCR en tiempo real.
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en Thermo Scientific ™ Absolute™ SYBR Green.
Las mezclas maestras de qPCR Absolute están diseñadas para obtener los datos más uniformes y reproducibles en todas las plataformas de qPCR. Los aditivos exclusivos ofrecen lecturas de punto final mejoradas y uniformes, así como valores de Ct bajos. Todas las mezclas contienen polimerasa de ADN Taq Thermo-Start, para lograr una mayor especificidad, y contienen dTTP para conseguir una mayor eficacia de reacción y sensibilidad (Ct baja).
  • Máxima especificidad: la Taq Thermo-Start™ modificada químicamente permanece completamente inactiva hasta que se calienta a 95 °C durante 15 minutos, a fin de evitar la amplificación inespecífica
  • Mayor eficiencia: el uso de dTTP en lugar de dUTP aumenta la eficacia de la reacción en aproximadamente un 5 % y, por lo tanto, reduce el tiempo de reacción
  • Aumento de la sensibilidad: la combinación de Taq Thermo-Start y dTTP aumenta la sensibilidad y permite la detección de plantillas con un bajo número de copias
  • Específico del instrumento: mezclas de qPCR optimizadas individualmente y diseñadas para todos los principales instrumentos de qPCR/PCR en tiempo real
  • Resultados reproducibles: todas las mezclas se someten a pruebas exhaustivas de control de calidad para garantizar la consistencia entre lotes
  • Protocolo simple: el formato de mezcla maestra reduce los pasos del protocolo y minimiza el riesgo de errores de pipeteo y contaminación de las muestras
Incluye:
Tampón para qPCR ABsolute (ADN polimerasa Thermo-Start, dNTP, MgCl2, SYBR Green I y colorante de referencia pasiva ROX [solo en mezclas ROX™], fluoresceína [solo en la mezcla de fluoresceína]); MgCl2 independiente; vial ROX independiente (solo en los kits indicados)
Recomendada para:
Ideal para análisis de QPCR en aplicaciones de biología molecular, incluida la expresión génica y la identificación de tipos de SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tampón para qPCR ABsolute (ADN polimerasa Thermo-Start, dNTP, MgCl2, SYBR Green I y colorante de referencia pasiva ROX™ [solo en mezclas ROX], fluoresceína [solo en la mezcla de fluoresceína]); MgCl2 independiente; vial ROX independiente (solo en los kits indicados). Almacenar a -20 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación
Descripción Mezcla capilar qPCR Absolute SYBR Green
Cantidad 2000 reacciones de 20 µL
Tiempo de activación Calentar a 95 °C durante 15 minutos
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. No se contempla de forma expresa ningún otro derecho de patente por implicación ni por impedimento. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).