Learn More
Applied Biosystems™ Absolute Q™ 1-step RT-dPCR Master Mix (4X)
Código de producto. 17846511 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 reactions
Tamaño de la unidad:
450 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17846511 200 reactions 450 microlitros
1 options
Código de producto. 17846511 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A55146
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Applied Biosystems Absolute Q 1-step RT-dPCR Master Mix (4X) is optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System in a simple workflow with minimal processing steps.
  • Optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System in a simple workflow with minimal processing steps
  • The 4X formulation enables analysis of higher sample volumes and delivers accurate quantification of RNA targets without using a standard curve
  • Set up the reaction like 1-Step RT-qPCR, then load and run the plate in a single instrument
  • Requires just 5 minutes of hands-on time and RT-dPCR run time of ∼65 minutes
  • Ability to detect less than 1 copy/μL of a specific target within a 4-plex reaction
  • Detect up to four targets in a single reaction
  • Highly reproducible results between technical replicates, consistently generate >20,000 analyzable micro-chambers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR Digital PCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción <2 hr.
Técnica PCR digital
Cantidad 200 reactions
Compatibilidad Sistema de PCR digital Absolute Q
Inicio en caliente Hot Start Taq Polymerase
N.º de reacciones 200 reacciones
Tipo de muestra ARN
Volumen 450 μL
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.