Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Capillary Mix
Descripción
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en sondas ABsolute™ Thermo Scientific™.
Máxima especificidad: la Taq Thermo-Start™ modificada químicamente permanece completamente inactiva hasta que se calienta a 95 °C durante 15 minutos, a fin de evitar la amplificación inespecífica
Mayor eficiencia: el uso de dTTP en lugar de dUTP aumenta la eficacia de la reacción en aproximadamente un 5 % y, por lo tanto, reduce el tiempo de reacción
Aumento de la sensibilidad: la combinación de Taq Thermo-Start y dTTP aumenta la sensibilidad y permite la detección de plantillas con un bajo número de copias
Específico del instrumento: mezclas de qPCR optimizadas individualmente y diseñadas para todos los principales instrumentos de qPCR/PCR en tiempo real
Resultados reproducibles: todas las mezclas se someten a pruebas exhaustivas de control de calidad para garantizar la consistencia entre lotes
Protocolo simple: el formato de mezcla maestra reduce los pasos del protocolo y minimiza el riesgo de errores de pipeteo y contaminación de las muestras
Incluye:
Tampón para qPCR ABsolute (ADN polimerasa Thermo-Start, dNTP, MgCl2 y colorante de referencia pasiva ROX™ [solo en mezclas ROX]); vial ROX independiente (solo en los kits indicados)
Recomendada para:
Ideal para análisis de QPCR en aplicaciones de biología molecular, incluida la expresión génica y la identificación de tipos de SNP
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 16 x 1,25 ml de mezcla capilar QPCR ABsolute (2X) Almacénese a -20 °C. |
| Descripción | Mezcla capilar de QPCR ABsolute, 2000 reacciones |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Línea de productos | ABsolute |
| Tipo de producto | Mezcla capilar para qPCR |
| Cantidad | 2000 reacción de 20 μl |
| N.º de reacciones | 2000 reacciones |
| Mostrar más |