Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, with separate ROX vial
Description
Thermo Scientific™ ABsolute Blue qPCR Mixes contain an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, allowing quick and easy verification that master mix has been dispensed.
- Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
- Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
- Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
- Adaptable: disponible con diferentes concentraciones de colorante de referencia pasiva ROX
Specifications
Specifications
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Mezcla de qPCR Absolute Blue 16 X 1,25 ml (2X) • 100 μl MgCl2 (1M) • 25 μl de colorante de referencia ROX (1 mM) Almacenar a -20 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon |
| Línea de productos | ABsolute Blue |
| Show More |