Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Código de producto. 11862173
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1600 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
1600 reacciones
400 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11862173 1600 reacciones 1600 reacciones
11872173 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11862173 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB4322B
 Artículo restringido
En stock
Incorpora un colorante azul inerte para mejorar significativamente el contraste entre el reactivo y el plástico, haciendo que la verificación de la dispensación de la mezcla maestra sea rápida, fácil y a prueba de fallos.
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
  • Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
  • Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
  • Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
  • Adaptable: disponible con colorantes de referencia pasiva ROX o fluoresceína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 16 x 1,25 ml de mezcla ABsolute Blue QPCR SYBR Green Low ROX (2X)
• 100 μl de MgCl2 (1 M)
Suficiente para reacciones de 1600 x 25 µl.
Almacenar a -20°C
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Línea de productos ABsolute Blue
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 1,600 reactions
Suficiente para 1600 reacciones de 25 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip
Compatibilidad Cicladores de qPCR
N.º de reacciones 1600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 16 x 1,25 mL