Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, fluorescein
Código de producto. 11882163
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1600 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
1600 reacciones
400 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11882163 1600 reacciones 1600 reacciones
11892163 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11882163 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB4219B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incorpora un colorante azul inerte para mejorar significativamente el contraste entre el reactivo y el plástico, haciendo que la verificación de la dispensación de la mezcla maestra sea rápida, fácil y a prueba de fallos.
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
  • Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
  • Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
  • Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
  • Adaptable: disponible con colorantes de referencia pasiva ROX o fluoresceína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contains:
• 16 x 1.25 mL ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix (2X)
Sufficient for 1600 x 25 μL reactions.
Store at -20°C
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Línea de productos ABsolute Blue
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Suficiente para 1600 reacciones de 25 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq), Genotyping, siRNA Validation
Compatibilidad Cicladores de qPCR
N.º de reacciones 1600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 16 x 1,25 ml