Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, ROX
Código de producto. 11872153
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1600 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
1600 reacciones
400 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11872153 400 reacciones 400 reacciones
11862153 1600 reacciones 1600 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11872153 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB4139A
ABsolute Blue qPCR Mixes utilize Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
Thermo Scientific™ ABsolute Blue qPCR Mixes contain an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, allowing quick and easy verification that master mix has been dispensed.
  • Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
  • Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
  • Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
  • Adaptable: disponible con diferentes concentraciones de colorante de referencia pasiva ROX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 1 × 5 ml de mezcla de qPCR ABsolute Blue ROX (2X)
Suficiente para reacciones de 400 x 25 µl.
Almacenar a -20 °C
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Línea de productos ABsolute Blue
Tipo de producto Mezcla para qPCR
Suficiente para 400 reacciones
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 400 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 5 mL