Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, ROX
Descripción
Thermo Scientific™ ABsolute Blue qPCR Mixes contain an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, allowing quick and easy verification that master mix has been dispensed.
- Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
- Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
- Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
- Adaptable: disponible con diferentes concentraciones de colorante de referencia pasiva ROX
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 16 x 1,25 ml de mezcla de qPCR ABsolute Blue ROX (2X) Suficiente para reacciones de 1600 x 25 μl. Almacenar a -20°C |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ |
| Línea de productos | ABsolute Blue |
| Mostrar más |