Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, low ROX
Código de producto. 11822173
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.600 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11822173 1.600 reacciones cada uno
11832173 400 reacciones 400 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11822173 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB4318B
 Artículo restringido
En stock
ABsolute Blue qPCR Mixes are 2X master mixes for probe chemistry. There are suitable alternatives available for all common real-time instruments.
Thermo Scientific™ ABsolute Blue qPCR Mixes contain an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, allowing quick and easy verification that master mix has been dispensed.
  • Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
  • Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
  • Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
  • Adaptable: disponible con diferentes concentraciones de colorante de referencia pasiva ROX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 16 × 1,25 ml de mezcla de baja de qPCR ABsolute Blue ROX (2X)
Suficiente para reacciones de 1600 x 25 µl.
Almacenar a -20 °C
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Línea de productos ABsolute Blue
Tipo de producto Mezcla para qPCR
Cantidad 1,600 reactions
Suficiente para 1600 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 1.600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 20 mL