Descripción
Este producto debe utilizarse en flujos de trabajo donde las muestras se conservan en BD™ el Buffer de Preservación de Muestras OMICS-Guard antes de AbSeq BD™ la tinción, como con BD™ Intracellular AbSeq. BD™ AbSeq El potenciador es una combinación de 3 componentes individuales que deben añadirse en cantidades iguales a las células antes de que se coloren con BD™ AbSeq.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | AbSeq Kit de mejora |