Learn More
Ácido (+)-abscísico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16338297 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16338297 500 mg 500 miligramos
16328297 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16338297 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    184.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 33.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21293-29-8 | C15H20O4 | 264.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21293-29-8
Fórmula molecular C15H20O4
Peso molecular (g/mol) 264.32
Número MDL MFCD00066545,MFCD00066545,MFCD00075619
Clave InChI JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Nombre IUPAC ácido (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxociclohexa-2-en-1-il]-3-metilpenta-2,4-dienoico
SMILES C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Abscisic acid
Punto de fusión 160.0°C to 163.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 12
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aq. nahco3, chloroform, acetone, ethyl, acetate, ether, ethanol, slightly soluble in benzene., sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32