Learn More
Ácido (+)-abscísico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16328297 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16328297 100 mg 100 miligramos
16338297 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16328297 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.20€
    54.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 9.55€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21293-29-8 | C15H20O4 | 264.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21293-29-8
Fórmula molecular C15H20O4
Peso molecular (g/mol) 264.32
Clave InChI JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Nombre IUPAC ácido (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxociclohexa-2-en-1-il]-3-metilpenta-2,4-dienoico
SMILES C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Abscisic acid
Punto de fusión 160.0°C to 163.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 12
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aq. nahco3, chloroform, acetone, ethyl, acetate, ether, ethanol, slightly soluble in benzene., sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Abscisic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Abscisic acid