Learn More
Horst™ Caja de conexiones modelo ABS VTH
Código de producto. 10638272
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
65 x 55 x 35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10638272 65 x 55 x 35 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10638272 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 22030
Especificaciones
Para utilizar con Cintas calefactoras HBS, HB, HBQ, HBV, HBSI, HBSIE y HBST, cables de calefacción HS, HSQ, HSS, HST y HSTD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 65 x 55 x 35 mm
Modelo VTH
Tipo de producto Caja de conexiones