Learn More
Testo™ Medidor de temperatura y humedad 635-2
Descripción
- Sensores opcionales para la medición de humedad, temperatura, punto de rocío a presión y presión absoluta.
- 2 sensores enchufables y 3 sensores inalámbricos
- Memoria de gran tamaño para hasta 10.000 lecturas.
- Cable USB
- Software para PC para registrar y archivar datos de medición.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de humedad | Del 0 al 100 % |
| Resolución | 0,1 % de HR |
| Exactitud | NTC: ±0,2 °C (de −25 a 74,9 °C), K TC: ±0,3 °C (de −60 a 60 °C) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C, -150 °C (NTC), -200 °C a +1370 °C (KTC) |
| Material | ABS, TPE y metal |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 74 x 46 mm |
| Peso (métrico) | 428 g |