Learn More
Testo™ Medidor de temperatura 720
Código de producto. 10412542
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
10412542 cada uno
1 options
Código de producto. 10412542
Marca: Testo™ 0560 7207
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Admite sensores conectables opcionales para medir temperaturas de superficie, aire e inmersión. El medidor de temperatura Testo™ 720satisface una variedad de necesidades especiales en el laboratorio y en la industria.
  • Puerto para un sensor RTD o NTC
  • Amplia gama de sensores opcionales para requisitos individuales
  • Umbrales definidos por el usuario
  • Alarma sonora
  • Existen accesorios opcionales para la adaptación personalizada como protección contra medios agresivos para uso en laboratorios
Especificaciones
Duración de la batería 70 h
Batería, tipo Bloque de 9 V
Exactitud ± 0,2 °C
Anchura (métrico) 64 mm