Learn More
Velp Scientifica™ Turbidímetro TB1
Código de producto. 15339494 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fuente de luz:
Diodo emisor de infrarrojos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fuente de luz Tamaño de la unidad
15339494 Diodo emisor de infrarrojos cada uno
1 options
Código de producto. 15339494 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor R109B12150
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Turbidímetro Velp Scientifica™ TB1 que mide la turbidez de las muestras acuosas de forma sencilla y precisa.
Sencillo & y preciso
  • Intuitivo y fácil de calibrar
  • Resultados de primera obtenidos en segundos
  • El análisis posterior es más preciso
  • Estándares trazables a NIST
  • Medición conforme a la norma ISO 7027
Diseño resistente
  • Protección IP67 contra entrada de partículas y agua
  • Carcasa de ABS resistente
Sistema completo
  • Se suministra con cuatro estándares de calibración (800, 100, 20 y 0,02 NTU)
  • Tres viales, paño, aceite de silicio, pilas y maletín de transporte incluidos
  • Se pueden analizar hasta 1200 muestras con un juego de pilas
Especificaciones
Tipo Turbidímetro portátil
Fuente de luz Diodo emisor de infrarrojos
Tipo de pantalla LCD
Material ABS
Clasificación IP IP67
Longitud (métrico) 155 mm
Anchura (métrico) 68 mm
Altura (métrico) 50 mm
Métodos aceptados por la ISO Método nefelométrico conforme a la norma ISO 7027 (90 °)
Peso (métrico) 0,2 kg