Learn More
Fisherbrand™ Contenedor magnético para caja de toallitas MagWipe™
Código de producto. 11992581 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mounting:
Montura magnética
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Mounting Tamaño de la unidad
11992581 Montura magnética cada uno
1 options
Código de producto. 11992581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.40€
    18.04€ / paquete de 1
    Ahorro 1.36€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Libere espacio en la mesa de trabajo con cajas de almacenamiento magnéticas. El contenedor magnético para caja de toallitas Fisherbrand™ MagWipe™ se puede utilizar para mantener organizados los productos de laboratorio.
  • Fabricado en plástico ABS robusto en un color translúcido brillante
  • Cuenta con cuatro potentes imanes para una sujeción segura en la mayoría de las superficies metálicas
  • Tiene capacidad para una caja de toallitas de 110 mm x 210 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para caja de toallitas húmedas
Color Verde translúcido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 91 x 98 mm
Longitud (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 13 mm
Anchura (imperial) 3,6 in
Anchura (métrico) 91 mm
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 98 mm
Admite Toallas
Material ABS
Mounting Montura magnética
No. of Compartments 1
Product Style Carga frontal con apertura
Para utilizar con (equipo) Caja KimWipes™ de tamaño estándar
Cantidad 1 unidad
Esterilidad Non-sterile