Learn More
Testo™ Termohigrómetro 608-H2
Código de producto. 10693333
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10693333 De -10 °C a +70 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 10693333 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0560 6082
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termohigrómetro fácil de leer con una pantalla grande y una alarma visual. El termohigrómetro Testo™ 608-H2 mide la temperatura del aire, la humedad y el punto de rocío.
  • Mide y muestra la temperatura y la humedad.
  • Calcula y muestra el punto de rocío.
  • La alarma LED se activa cuando se superan los umbrales.
  • Calidad duradera: El sensor de humedad estable y prolongado garantiza años de medición.
Especificaciones
Intervalo de humedad 2 a 98%
Resolución 0,1 % de HR
Exactitud ±2 % de HR
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Exactitud de temperatura ±0,5 °C a 25 °C
Batería, tipo Batería de bloque de 9 V, 6F22
Tipo de pantalla LCD
Material Carcasa de ABS
Tiempo de respuesta 18 s
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 111 x 90 x 40 mm
Peso (métrico) 168 g