Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Código de producto. 11823232
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
17 cm
20 cm
34 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11823232 34 cm cada uno
11813232 20 cm cada uno
11803232 17 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11823232 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 720 01 03
Solo quedan null
Especificaciones
Fondo (métrico) 34 cm
Longitud (métrico) 36 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Color Azul
Material ABS
Incluye 4 bandas de gas de 3 m x 7 cm, 4 vendas extensibles de 3 m x 7 cm, 4 inyecciones anticompresión, 20 apósitos estériles de 20 x 20, manta isotérmica, Doigtier, 12 clavijas de seguridad, guía de primeros auxilios, tijeras, 2 pares de guantes de vinilo, 2 apósitos de presión estériles de 2,5 m x 10 cm, 2 apósitos de presión estériles
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 12 cm