Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Código de producto. 11813232
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
17 cm
20 cm
34 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
11813232 20 cm cada uno
11823232 34 cm cada uno
11803232 17 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11813232 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 720 01 02
Solo quedan null
Especificaciones
Fondo (métrico) 20 cm
Longitud (métrico) 26 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Color Azul
Material ABS
Incluye 2 cintas de gas de 3 m x 7 cm, 2 vendas extensibles de 3 m x 7 cm, 3 inyecciones anticompresión, 10 apósitos estériles de 20 x 20, Doigtier, guía de primeros auxilios, 6 grapas, tijeras, 2 pares de guantes de vinilo, venda de presión estéril de 2,5 m x 10
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 8,5 cm