Learn More
Abrocitinib, MedChemExpress
Descripción
Abrocitinib (PF-04965842) is a potent, orally active and selective JAK1 inhibitor, with IC50s of 29 and 803 nM for JAK1 and JAK2, respectively. Abrocitinib (PF-04965842) exhibits less active effect on TYK2 (IC50, 1.253 μM), and inhibits phosphorylation of STAT1, STAT3 and STAT5 after stimulation. Effective in autoimmune disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abrocitinib |
| CAS | 1622902-68-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H21N5O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | PF-04965842 |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (386.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN([C@H]1C[C@@H](NS(CCC)(=O)=O)C1)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 323.41 |
| Mostrar más |