Learn More
Abnova™ Kit de purificación de ARN total tisular
Descripción
- Las muestras de tejido se pueden homogeneizar de forma eficaz en un tubo de microcentrífuga utilizando la micromaja que se proporciona
- Los detergentes y la sal caotrópica se utilizan para lisar las células e inactivar la RNasa con un tratamiento opcional con DNasa en columna
- El procedimiento no requiere extracción de fenol ni precipitación de alcohol y se puede completar en 15 minutos
- El ARN purificado está listo para su uso en RT-PCR, Northern Blotting, extensión de cebadores y construcción de bibliotecas de ADNc
- Se almacena en seco a temperatura ambiente (15-25 °C) durante al menos 9 meses sin mostrar ninguna reducción en el rendimiento
- Solo para uso en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | El kit de purificación de ARN total tisular está diseñado específicamente para purificar el ARN total de una variedad de tejidos animales e integrados en parafina. |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación |
| Incluye | 60 ml de tampón RB, 50 ml de tampón W1, 25 ml de tampón de lavado (añadir 100 ml de etanol), 15 ml de agua libre de RNasa, columna de filtro, columna RB, 2 ml de tubo de recogida, micromaja |
| Tipo de producto | Kit de purificación de ARN total tisular |
| Cantidad | 1 Kit |