Learn More
Abnova™ Kit de purificación de ARN total de plantas
Código de producto. 16042378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16042378 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 16042378 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor U0065.1Kit
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El kit de purificación de ARN total de plantas está diseñado específicamente para purificar el ARN total de células y tejidos de plantas.
  • Proporciona un método eficiente para purificar el ARN total del tejido y células de las plantas
  • Las muestras se trituran en nitrógeno líquido y luego se filtran para eliminar los residuos de las células
  • En presencia de un tampón de unión y una sal caotrópica, el ARN total del lisado se une a la matriz de fibra de vidrio de la columna de centrifugación
  • Se pueden seguir tratamientos opcionales de DNasa para eliminar el residuo de ADN no deseado
  • El procedimiento no requiere extracción de fenol ni precipitación de alcohol y se puede completar en 30 minutos
  • El ARN total purificado está listo para su uso en RT, RT-PCR, PCR en tiempo real y Northern Blotting
  • Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción El kit de purificación de ARN total de plantas está diseñado específicamente para purificar el ARN total de células y tejidos de plantas.
Para utilizar con (aplicación) Purificación
Incluye 60 ml de tampón RB, 60 ml de tampón PRB, 50 ml de tampón W1, 25 ml de tampón de lavado (añadir 100 ml de etanol), 15 ml de agua libre de RNasa, columna de filtro, columna RB, 2 ml de tubo de recogida
Tipo de producto Kit de purificación de ARN total de plantas
Cantidad 1 Kit