Learn More
Abnova™ Sonda FISH de translocación KIF5B/RET SY
Código de producto. 16063545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16063545 200 μl 200 microlitros
1 options
Código de producto. 16063545 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor FT0006.200uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Contratinción DAPI (1500ng/ml) 250 μL.
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la translocación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Método de detección Fluorescence
Formato Tube
Etiqueta o tinte FITC
Tipo de producto final Probes (Labeled DNA)
Tipo de muestra Tissue (FFPE)
Labeling Target DNA
Para utilizar con (aplicación) Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Tipo de producto Sonda FISH de translocación KIF5B/RET SY
Cantidad 200 μl