Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de faloidina AMCA
Descripción
Es idóneo para el etiquetado mediante faloidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia.
- Excitación (máx.): 353 nm
- Emisión (máx.): 442 nm
- Solubilidad: Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón de almacenamiento: Dimetilsulfóxido (DMSO)
Aplicación: Conjugado
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente AMCA con conjugado de faloidina. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugado |
| Cantidad | 300 reacciones |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de faloidina AMCA |
| Suficiente para | 300 reacciones |
| Tampón de almacenamiento | Dimetilsulfóxido (DMSO) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de faloidina AMCA |
| Emisión | 442 |
| Excitación | 353 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).