Learn More
Abnova™ Kit de purificación de ARN total de células cultivadas
Descripción
- Tipo de muestra: Célula cultivada
- Tamaño de muestras: Células animales cultivadas (hasta 5 x 106)
Purificación
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | El kit de purificación de ARN total de células cultivadas fue diseñado específicamente para purificar el ARN total de células animales cultivadas. |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación |
| Incluye | 60 ml de tampón RB, 130 ml de tampón W1, 50 ml de tampón de lavado (añadir 200 ml de etanol), 30 ml de agua libre de RNasa, placa de unión de ARN, placa de recogida de 0,35 ml, película adhesiva |
| Tipo de producto | Kit de purificación de ARN total de células cultivadas |
| Cantidad | 1 Kit |