Learn More
Abnova™ Sonda FISH CEN2p (R6G)
Código de producto. 16002595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μl
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16002595 20 μl 20 microlitros
1 options
Código de producto. 16002595 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor FC0013.20uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Includes
Tampón de hibridación FISH (80 μL)
Sondas FISH etiquetadas como marcadores cromosómicos utilizando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Etiqueta o tinte R6G
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Incluye Tampón de hibridación FISH (80 uL)
Ubicación 2p11.2
Sonda CEN2p
Tipo de producto Sonda FISH CEN2p (R6G)
Cantidad 20 μl