Learn More
Abnova™ Sonda FISH CEN14q (R6G)
Descripción
Includes
Tampón de hibridación FISH (80 μL)
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Etiqueta o tinte | R6G |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| Incluye | Tampón de hibridación FISH (80 uL) |
| Ubicación | 14q11.2 |
| Sonda | CEN14q |
| Tipo de producto | Sonda FISH CEN14q (R6G) |
| Cantidad | 20 μl |