Learn More
Abnova™ Sonda FISH c-myc/CEN8p
Código de producto. 16062985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16062985 200 μl 200 microlitros
1 options
Código de producto. 16062985 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor FG0009.200uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Etiqueta o tinte Fluoresceína (FITC), Texas Red
Para utilizar con (aplicación) Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Ubicación 8q24.12-q24.13, 8p11.21
Sonda Sonda 1: c-myc, aprox. 240 kb, rojo Texas; Sonda 2: CEN8p, aprox. 520 kb, FITC
Tipo de producto Sonda FISH c-myc/CEN8p
Cantidad 200 μl